Fontos dokumentumok
857466W
Avanti
AEA-d11
Avanti Research™ - A Croda Brand 857466W, methanol solution
Szinonimák:
C20:4 anandamide-d11
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (857466W-500ug)
pkg of 2 × 1 mL (857466W-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 857466W
koncentráció
0.5 mg/mL (857466W-1mg)
0.5 mg/mL (857466W-500ug)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])NCCO
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup