Fontos dokumentumok
D5172
n-Dodecyl β-D-maltoside
BioXtra, ≥98% (GC)
Szinonimák:
DDM, Lauryl-β-D-maltoside
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥98% (GC)
form
powder
molekulatömeg
micellar avg mol wt 50,000
aggregált szám
98
technika/technikák
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
CMC
0.15 mM (20-25°C)
mp
224-226 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
WGK
WGK 3