Merck
850467C
Avanti
18:0-18:1 PC
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Szinonimák:
1-octadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; SOPC; PC(18:0/18:1(9Z)).
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H86NO8P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
788.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (850467C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850467C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 850467C
koncentráció
10 mg/mL (850467C-25mg)
25 mg/mL (850467C-200mg)
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H86NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h21,23,42H,6-20,22,24-41H2,1-5H3/b23-21-/t42-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATHVAWFAEPLPPQ-VRDBWYNSSA-N
Általános leírás
Phosphatidylcholine (PC) is an important constituent of the mucosal layer of the colon. 18:0-18:1 PC (1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) has a phosphocholine backbone.
Alkalmazás
18:0-18:1 PC (1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine) may be used:
  • in liposomes for liposome binding assays
  • to prepare giant unilamellar vesicles (GUVs) by electroformation
  • to prepare lipid vesicles
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphatidylcholine (PC) plays a major role in endocytosis and the catalytic activity of enzymes.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850467C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850467C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Compact and tunable size-based dielectrophoretic flow fractionation
Chuang HS, et al.
Journal of Micromechanics and Microengineering, 24(12), 125016-125016 null
Experimental study of the electrically induced optical birefringence in suspension of densely packed giant lipid vesicles
Antonova K, et al.
The Journal of Biological Chemistry null
Experimental study of the electrically induced optical birefringence in suspension of densely packed giant lipid vesicles
Antonova K, et al.
Test null
Journal of Physical Science, 253(1), 012058-012058 null
Integrative Medicine - E-Book, 125016-125016 null