Fontos dokumentumok
850368P
Avanti
20:0 PC
1,2-diarachidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Szinonimák:
1,2-dieicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(20:0/20:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (850368P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850368P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850368P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850368P
lipidtípus
cardiolipins
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C48H96NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-47(50)54-44-46(45-56-58(52,53)55-43-42-49(3,4)5)57-48(51)41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h46H,6-45H2,1-5H3/t46-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKIOPDIXYAUOFN-YACUFSJGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of liposomes
- to prepare vesicles or supported bilayer to study its ability in spontaneously forming distinct lipid domains, rafts and/or asymmetric bilayers along with other phosphatidylcholine lipids
- to prepare small unilamellar vesicles (SUVs) to study the effect of hydrophobic mismatch on gramicidin conformation and organization
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)