700100P
Avanti
Cholesterol (plant)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
cholest-5-en-3β-ol; 110797
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cholesterol (plant derived)
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (700100P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (700100P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (700100P-200mg)
pkg of 1 × 500 mg (700100P-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preparation of small unilamellar vesicles
- in the generation of thymoquinone (TQ) loaded liposomes for administering into murine model with Candida albicans infection
- in the preparation of small unilamellar vesicles for structured illumination microscopy studies
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)