810133C
Avanti
18:1-12:0 NBD PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 810133C
Szinonimák:
1-Oleoyl-2-[12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl]-sn-Glycero-3-Phosphocholine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (810133C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810133C-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 810133C
koncentráció
1 mg/mL (810133C-1mg)
1 mg/mL (810133C-5mg)
lipidtípus
fluorescent lipids
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- the generation giant unilamellar vesicles (GUVs) subjected to fluorescence microscopy
- labelling lipid bilayers formed by vesicle fusion in order to study the lipid distribution by fluorescence microscopy
- the preparation of phospholipid-coated beads
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3