Merck
858125C
Avanti
18:1 Lyso PG
1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Szinonimák:
1-oleoy-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(18:1(9Z)/0:0); 110714
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H46O9PNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
532.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 5 × 4 mL (858125C-500mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 858125C
koncentráció
25 mg/mL (858125C-500mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
18:1 Lyso phosphoglycerol is a lyso-phospholipid detergent. Lyso-phospholipids are produced in γ-proteobacteria by lipoprotein acyltransferase activity. These lipids are found in minimal amount in normal bacterial membranes.
Alkalmazás
18:1 Lyso PG has been used as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method conditions.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Lyso phosphoglycerol (Lyso PG) and acyl-CoA acts as a substrate for lysophosphatidylglycerol acyltransferase 1 (LPGAT1) to synthesize phosphoglycerol. Lyso-phospholipids are nonbilayer-forming lipids. Accumulation of lysophospholipids in bacterial membranes disrupt the membrane integrity due to its detergent- like physical property.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (858125C-500mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Expression, purification and reconstitution of the C-terminal transmembrane domain of scavenger receptor BI into detergent micelles for NMR analysis
Chadwick A, et al.
Protein Expression and Purification, 107, 35-42 (2015)
Substrate selectivity of lysophospholipid transporter LplT involved in membrane phospholipid remodeling in Escherichia coli
Lin Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(5), 2136-2149 (2016)
Comprehensive untargeted lipidomic analysis using core-shell C30 particle column and high field orbitrap mass spectrometer
Narvaez-Rivas M and Zhang Q
Journal of Chromatography A, 1440, 123-134 (2016)
Hideo Shindou et al.
The Journal of biological chemistry, 284(1), 1-5 (2008-08-23)
Cell membranes contain several classes of glycerophospholipids, which have numerous structural and functional roles in the cells. Polyunsaturated fatty acids, including arachidonic acid and eicosapentaenoic acid, are located at the sn-2 (but not sn-1)-position of glycerophospholipids in an asymmetrical manner.
Mónica Narváez-Rivas et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 123-134 (2016-03-02)
The goal of untargeted lipidomics is to have high throughput, yet comprehensive and unambiguous identification and quantification of lipids. Novel stationary phases in LC separation and new mass spectrometric instruments capable of high mass resolving power and faster scanning rate