Merck
840039C
Avanti
18:0-18:1 PS
1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Szinonimák:
1-octadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); SOPS; PS(18:0/18:1(9Z)); 110672
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H79NO10PNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
812.04
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (840039C-10mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 840039C
koncentráció
10 mg/mL (840039C-10mg)
lipidtípus
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H80NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h18,20,38-39H,3-17,19,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALPKKMIPHGSQRX-NJZWBUMZSA-M
Általános leírás
18:0-18:1 PS (1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine) is a sodium salt of a modified lipid which has a phosphoserine head group. This anionic lipid has asymmetric acyl chains.
Alkalmazás
18:0-18:1 PS (1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)) may be used:
  • in the preparation of liposomes
  • for liposome binding assays
  • to generate multilamellar phospholipid vesicles
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphatidylserine (PtdSer) plays a key role in various intracellular signaling pathways. It also participates in apoptosis and blood clotting.
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840039C-10mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Yong Zhou et al.
Cell, 168(1-2), 239-251 (2017-01-04)
K-Ras is targeted to the plasma membrane by a C-terminal membrane anchor that comprises a farnesyl-cysteine-methyl-ester and a polybasic domain. We used quantitative spatial imaging and atomistic molecular dynamics simulations to examine molecular details of K-Ras plasma membrane binding. We
Julie K Freed et al.
Endothelium : journal of endothelial cell research, 15(4), 225-230 (2008-07-30)
Previous studies have demonstrated that endothelial cells exposed to laminar shear stress are protected from apoptotic stimuli such as tumor necrosis factor (TNF)-alpha. The authors investigated the role of phosphatidylserine (PS) in this phenomenon. Western blot analysis of cleaved caspase
Anne Jäkel et al.
Protein & cell, 1(2), 188-197 (2011-01-05)
The role of surfactant protein A (SP-A) in the recognition and clearance of apoptotic cells is well established, but to date, it is still not clear which surface molecules of apoptotic cells are involved in the process. Here we present
Jason G Kay et al.
Cell communication and signaling : CCS, 17(1), 126-126 (2019-10-17)
Phosphatidylserine (PtdSer), an essential constituent of eukaryotic membranes, is the most abundant anionic phospholipid in the eukaryotic cell accounting for up to 10% of the total cellular lipid. Much of what is known about PtdSer is the role exofacial PtdSer
Marco M Manni et al.
eLife, 7 (2018-03-16)
Phospholipid membranes form cellular barriers but need to be flexible enough to divide by fission. Phospholipids generally contain a saturated fatty acid (FA) at position sn1 whereas the sn2-FA is saturated, monounsaturated or polyunsaturated. Our understanding of the impact of