Fontos dokumentumok
860580P
Avanti
02:0 SM (d18:1/2:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860580P, powder
Szinonimák:
N-acetyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (860580P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860580P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(C)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C25H51N2O6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-25(29)24(26-23(2)28)22-33-34(30,31)32-21-20-27(3,4)5/h18-19,24-25,29H,6-17,20-22H2,1-5H3,(H-,26,28,30,31)/b19-18+/t24-,25+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTZSEZHHSPWFFN-WHUSYDGZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)