800800C
Avanti
08:0 DG
1,2-dioctanoyl-sn-glycerol, chloroform solution
Szinonimák:
DG(8:0/8:0/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mL (800800C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (800800C-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 800800C
koncentráció
2 mg/mL (800800C-10mg)
5 mg/mL (800800C-25mg)
lipidtípus
neutral lipids
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQBULZYTDGUSSK-KRWDZBQOSA-N
Általános leírás
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3