Merck
870621P
Avanti
18:0-PhoDAG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Szinonimák:
1-stearoyl-2-[(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-sn-glycerol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C41H64N2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
664.96
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
1 ea of 25 mg (870621P-25mg)
1 ea of 5 mg (870621P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
photoswitchable lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(OC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Általános leírás
PhoDAG is a light-sensitive, photo-switchable diacylglycerol (DAG). It is inactive in the dark and gets activated by ultraviolet-A (UV-A) light. PhoDAG can be deactivated by blue light.
Biokémiai/fiziológiai hatások
PhoDAG plays an important role in studying the pathophysiological role of diacylglycerol (DAG)-sensitive transient receptor potential (TRP) channels, which are involved in maintaining the homeostasis of the body.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
PhoDAGs enable optical control of diacylglycerol-sensitive transient receptor potential channels
Leinders-Zufall T, et al.
Cell Chemical Biology, 25(2), 215-223 (2018)