800811C
Avanti
18:1 DG
1-2-dioleoyl-sn-glycerol, chloroform
Szinonimák:
1-2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol; DG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/0:0); DOG
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mL (800811C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (800811C-25mg)
pkg of 1 × 8 mL (800811C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 800811C
koncentráció
2 mg/mL (800811C-10mg)
25 mg/mL (800811C-200mg)
5 mg/mL (800811C-25mg)
lipidtípus
neutral glycerides
neutral lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17+,20-18-/t37-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFSHUZFNMVJNKX-CSWDEDFYSA-N
Általános leírás
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Alkalmazás
- in the lipid-protein overlay screen assay with Arabidopsis Rho-like GTPases recombinant protein and Arabidopsis plasma membrane H+-ATPase
- in the preparation of the Golgi-like liposomes
- in giant unilamellar vesicles (GUVs) preparation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)