800810P
Avanti
10:0 DG
1,2-didecanoyl-sn-glycerol, powder
Szinonimák:
DG(10:0/10:0/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800810P-10mg))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 800810P
lipidtípus
neutral lipids
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C23H44O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-22(25)27-20-21(19-24)28-23(26)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21,24H,3-20H2,1-2H3/t21-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNSDEDOVXZDMKM-NRFANRHFSA-N
Általános leírás
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Alkalmazás
Kiszerelés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.