800800O
Avanti
08:0 DG
1,2-dioctanoyl-sn-glycerol, neat oil
Szinonimák:
DG(8:0/8:0/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800800O-10mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800800O-25mg))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 800800O
lipidtípus
neutral lipids
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQBULZYTDGUSSK-KRWDZBQOSA-N
Általános leírás
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
Alkalmazás
- to study its stimulatory effect on protein kinase C (PKC) in human cell lines
- as a lipid cofactor in PKC activity assay
- in vesicular-fusion protein Sec-18 binding studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)