Fontos dokumentumok
317505
Sigma-Aldrich
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol
Cell-permeable activator of protein kinase C (PKC).
Szinonimák:
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol, DOG, PKC Activator IV
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H36O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
344.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Forma
oil
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
clear colorless
oldhatóság
chloroform: soluble
ethyl acetate: soluble
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3/t17-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQBULZYTDGUSSK-KRWDZBQOSA-N
Általános leírás
Cell-permeable activator of protein kinase C (PKC). Exhibits lower affinity for PKCα than for other isozymes. Shown to mimic the effects of tumor-promoting phorbol diesters on mitogenesis and epidermal growth factor binding and action in intact cells.
Cell-permeable activator of protein kinase C; however, it has lower affinity for PKCa than for other isozymes. Shown to mimic the effects of tumor-promoting phorbol diesters on mitogenesis and epidermal growth factor binding and action in intact cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
Protein kinase C
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Analízis megjegyzés
Single spot by TLC
Egyéb megjegyzések
Ferro, T.J., et al. 1993. Am. J. Physiol. 264, L7.
MacEwan, D.J., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 246, 9.
Davis, R.J. 1985. J. Biol. Chem.260, 1562.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3