Fontos dokumentumok
855476P
Avanti
13:0 Lyso PC
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Szinonimák:
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(13:0/0:0)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (855476P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 855476P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C21H44NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-21(24)27-18-20(23)19-29-30(25,26)28-17-16-22(2,3)4/h20,23H,5-19H2,1-4H3/t20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNRCJJWBAXNAPE-HXUWFJFHSA-N
Alkalmazás
- as an internal standard: for the quantification of targeted infant metabolites
- used as an internal standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) to identify changes in lipid profile of eggs
- as an internal standard for tandem mass spectrometry analysis of lipid species
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)