Fontos dokumentumok
700251P
Avanti
Taurocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H45NO7S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
515.70
UNSPSC kód:
12352211
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 10 mg ((700251P-10MG))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700251P-10mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3