SMB00967
Bile Acids Standard Mixture
suitable for mass spectrometry (MS)
Szinonimák:
Deuterated Bile Acids mixture, standard mixture
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
lipidomics
metabolomics
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- All deuterated bile acids are dissolved in methanol and ready to use. Total vial volume is 1 mL.
- Simple mixture formulated to contain primary, secondary and conjugated bile acids.
- Ideal for LC-MS studies as internal standards.
- The mix can be used for targeted and untargeted approaches.
Analit
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F
Lobbanási pont (C)
11 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)