Merck
700197P
Avanti
Deoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β-cholanic acid-3α,12α-diol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H40O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
392.57
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
Teszt
99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
package of 1 × 10 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
lipidtípus
bile acids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC2)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700197P-10MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3