Merck
700107P
Avanti
Sitosterol (synthetic from plant sterol)
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Synthetic sterol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H50O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
414.71
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.28
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1x1 g (700107P-1G)
pkg of 1x100 mg (700107P-100MG)
pkg of 1x200 mg (700107P-200MG)
pkg of 1x500 mg (700107P-500MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@H](CC[C@@H](CC)C(C)C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4CC(O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23?,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-100MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-200MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-500MG)
20 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700107P-1G)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)