Fontos dokumentumok
330736W
Avanti
Bile Acid SPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Bile Acid SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.21
form
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1 x 1 ea (330736W-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tulajdonságok és előnyök
  • Save time: pre-mixed internal standards.
  • Save money: 1 vial is sufficient for 100 plasma samples.
  • Exact concentrations provided for quantitative lipidomic analysis.
  • Applicable to multiple MS approaches.
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330736W-1EA)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 330256WCholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1150nMBiztonsági adatlap
  • 330278WTaurocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMBiztonsági adatlap
  • 330277WGlycocholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1150nMBiztonsági adatlap
  • 330257WDeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1650nMBiztonsági adatlap
  • 330272WTaurodeoxycholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMBiztonsági adatlap
  • 330271WGlycodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 1275nMBiztonsági adatlap
  • 330259WChenodeoxycholic acid-(2,2,4,4-d4), Avanti Research - A Croda Brand 1150nMBiztonsági adatlap
  • 330274WTaurochenodeoxycholic acid-D4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 1000nMBiztonsági adatlap
  • 330273WGlycochenodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 3800nMBiztonsági adatlap
  • 330279WTauroursodeoxycholic acid-d4, sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 500nMBiztonsági adatlap
  • 330276WGlycoursodeoxycholic acid-D4, Avanti Research - A Croda Brand 600nMBiztonsági adatlap
  • 330839W3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMBiztonsági adatlap
  • 330258Wlithocholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMBiztonsági adatlap
  • 330280WTaurolithocholic acid-d4 sodium salt, Avanti Research - A Croda Brand 250nMBiztonsági adatlap
  • 330275WGlycolithocholic acid-D4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMBiztonsági adatlap
  • 330260WUrsodeoxycholic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 300nMBiztonsági adatlap
  • 330840WCholenic acid-d4, Avanti Research - A Croda Brand 250nMBiztonsági adatlap
Összes mutatása (17)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C