Fontos dokumentumok
330839W
Avanti
3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Cholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3,5,6-trihydroxy-, (3β,5α,6β)-
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H36D4O5
Molekulatömeg:
412.60
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.21
Teszt
>99% (TLC)
form
methanol solution
kiszerelés
package of 1 × 100 μg (330839W-100UG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C (−15°C to −25°C)
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330839W-100UG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C