Merck
330256W
Avanti
Cholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5ß-cholanic acid-3a,7a,12a-triol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H36D4O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
412.60
UNSPSC kód:
41141802
NACRES:
NA.12
form
methanol solution
kiszerelés
package of 1 × 100 μg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
100 μg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(O)=O
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330279W-100UG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C