Fontos dokumentumok
330257W
Avanti
Deoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β-cholanic acid-3α,12α-diol (2,2,4,4-d4)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H36D4O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
396.60
UNSPSC kód:
41141802
NACRES:
NA.12
form
methanol solution
kiszerelés
package of 1 × 100 μg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
100 μg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330257W-100UG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F
Lobbanási pont (C)
11 °C