Fontos dokumentumok
330840W
Avanti
Cholenic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
Chol-5-en-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3-hydroxy-, (3β)-
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H34D4O3
Molekulatömeg:
378.58
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.21
Teszt
>99% (TLC)
form
methanol solution
kiszerelés
package of 1 × 1 mL (330840W-100UG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
100 μg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C (−15°C to −25°C)
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330840W-100UG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C