Fontos dokumentumok
330278W
Avanti
Taurocholic acid-d4 sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β-cholanic acid-3α,7α,12α-triol N-(2-sulphoethyl)-amide-d4, sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H40D4NNaO7S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
541.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.12
Teszt
99% (MS)
Forma
methanol solution
kiszerelés
package of 1 × 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
100 μg/mL in methanol
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330278W-100UG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)