Merck
330273W
Avanti
Glycochenodeoxycholic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5ß-cholanic acid-3α,7α-diol N-(carboxymethyl)-amide-d4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H39D4NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
453.65
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.12
Teszt
99% (MS)
form
methanol solution
kiszerelés
package of 1 × 100 μg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
100 μg/mL in methanol
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330273W-100UG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F
Lobbanási pont (C)
11 °C