Merck
330275W
Avanti
Glycolithocholic acid-D4
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
5β-Cholanic acid-3α-ol N-(carboxymethyl)-amide-d4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H39D4NO4
Molekulatömeg:
437.65
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.12
Teszt
>99% (MS)
Forma
methanol solution
kiszerelés
package of 1 × 100 μg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
koncentráció
100 μg/mL in methanol
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330275W-100UG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)