Fontos dokumentumok
330734W
Avanti
SphingoSPLASH I
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
SphingoSPLASH I LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
Méret kiválasztása
1 EACH
136 000,00 Ft
136 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EACH
136 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.28
136 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
>99% (TLC)
Forma
methanol solution
kiszerelés
package of 1 × 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C (−15°C to −25°C)
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330734W-1EA)
Komponensek
The SphingoPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec InternalStandard is supplied in 1 mL of methanol and contains the following components: Mixture ComponentTarget Conc. (10 μM) C15 Ceramide-d7 (d18:1-D7/15:0)C15 Glucosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/15:0)C13 Galactosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/13:0)C15 Lactosyl(β) Ceramide-D7 (d18:1-D7/15:0)C13 Dihydroceramide-d7 (d18:0-D7/13:0)15:0 SM (d18:1/15:0)-D9
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)