Fontos dokumentumok
330737W
Avanti
SphingoSPLASH III
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
SphingoSPLASH III LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Internal Standard
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.25
Forma
methanol solution
kiszerelés
pkg of 1x1 ea (330737W-1EA)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Component Data Table Below
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • 860685PLyso-SM-d9, Avanti Research - A Croda Brand (860685P), powderBiztonsági adatlap
  • 860695PGlucosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand (860695P), powderBiztonsági adatlap
  • 860696PGalactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand 860696P, powderBiztonsági adatlap
  • 860697PLactosyl(β) Sphingosine-d7, Avanti Research - A Croda Brand (860697P), powderBiztonsági adatlap
  • 860735E3-O-sulfo-galactosyl(β) sphingosine-d7 (d18:1) ammonium salt, Avanti Research - A Croda BrandBiztonsági adatlap
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F
Lobbanási pont (C)
9.7 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)