Fontos dokumentumok
860571P
Avanti
C24:1 Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860571P, powder
Szinonimák:
3-O-sulfo-D-galactosyl-β1-1′-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (ammonium salt), (synthetic)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860571P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860571P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3