Fontos dokumentumok
23884
In-Line Pressure Regulator
Ultra-High Purity version (outlet pressure 0-100 psi, 1/8 in. stainless steel fittings)
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41112500
Javasolt termékek
kompatibilitás
Air, H2, N2, Ar, He
Related Categories
Általános leírás
Install an in-line pressure regulator downstream of a gas cylinder regulator to adjust pressure closer to the point of use. 400 psig maximum input pressure. 1/8 in. Swagelok nuts and ferrules included.
Alkalmazás
Air, H2, N2, Ar, He
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)