Fontos dokumentumok
Z247502
Coors porcelain pestle
for Z247464
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.35
material
porcelain
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Coorstek 66311
mozsár H
114 mm
Általános leírás
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Alkalmazás
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Jogi információk
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)