Merck
BAF367401021
Bel-Art® Earth Friendly Spoon
Wide Handle, capacity 1.25 mL
Szinonimák:
367401021, F36740-1021, biodegradabe lab sppon, dispensing tool, plastic spoon, sampling spoon
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
(PLA (polylactic acid) resin )
natural
kiszerelés
package of 10
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F36740-1021
kapacitás
1.25 mL
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Lessen environmental impact with these PLA (polylactic acid) resin sampling spoons. The production of 100% plant-based PLA contributes less greenhouse gasses and uses less nonrenewable energy from source to resin than its petroleum-based counterparts, and the plants used are an annually renewable resource. Disposal options include industrial composting for biodegradability, incineration, recycling and landfill. Use a separate spoon for each material sampled to avoid cross contamination.
Tulajdonságok és előnyök
Green alternative to petroleum-based sampling tools; helps meet sustainability goals
Comparable in strength and durability to polystyrene, polypropylene and other plastic resin sampling tools
Egyéb megjegyzések
Wide handles let you grip firmly and provide just enough stiffness to easily sample packed powders and other firm materials
Unique flat bottom shape allows convenient duo use as weighing boats to save time and assure accuracy
Jogi információk
Bel-Art is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)