Fontos dokumentumok
Z232424
Duran® Buchner funnel
capacity 500 mL
Szinonimák:
213414405
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
leírás
use paper diam. 90 mm
gyártó/kereskedő neve
DURAN®
Schott
elérhetőség
not available in USA and Canada
kapacitás
500 mL
lemez Mé
95 mm
Általános leírás
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)