Fontos dokumentumok
SLW1170/04M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 250 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1170/04M
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
Pyrex flask
flat bottom flask
Csatlakozó
joint ST/NS neck35 mm I.D.
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1170/04M
H
155 mm
testátmérő
85 mm
kapacitás
250 mL
nyak belső átmérő
35 mm
Általános leírás
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner type flasks for vacuum filtration
  • Heavy walls provide increased mechanical strength
  • ′Studded′ base to minimise surface abrasion
  • With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Tulajdonságok és előnyök
• Complies with ISO 6556• Filtering flasks for vacuum filtration• Heavy walls provide increased mechanical strength• With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing• ′Studded′ base to minimise surface abrasion• 3000 and 5000ml flasks are supplementary to ISO range.
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)