Z290483
Vacuum filtration assembly flasks
side-arm flask, capacity 125 mL
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.24
Javasolt termékek
Anyagok
borosilicate glass
glass housing
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
125 mL
szerelvény
connector for stopper
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)