Fontos dokumentumok
Z232394
Duran® Buchner funnel
capacity 70 mL
Szinonimák:
213412207
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
leírás
use paper diam. 45 mm
gyártó/kereskedő neve
DURAN®
Schott
elérhetőség
not available in USA and Canada
kapacitás
70 mL
lemez Mé
48 mm
Általános leírás
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)