Fontos dokumentumok
Z178136
Scienceware® polypropylene Buchner funnel
capacity 75 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H14601-0000
kapacitás
75 mL
lemezátmérő
55 mm
Általános leírás
Steam autoclavable at 250°F (121°C). Molded two-piece construction; snaps together for vacuum seal. Perforated filter plate which supports filter paper of your choice.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)