Fontos dokumentumok
Z232408
Duran® Buchner funnel
capacity 125 mL
Szinonimák:
213412807
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
leírás
use paper diam. 55 mm
gyártó/kereskedő neve
DURAN®
Schott
elérhetőség
not available in USA and Canada
kapacitás
125 mL
lemez Mé
60 mm
Általános leírás
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)