BR704006
BRAND® bottle for dispensers
capacity 500 mL, with Ethyl-Acrylate coat
Szinonimák:
Accessories, Bottle-top Dispenser, Bottles, Dispensette®
About This Item
Javasolt termékek
material
amber bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
soda-lime glass bottle (with Ethyl-Acrylate coat)
square bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (GL32)
Jellemzők
with cap
with Ethyl-Acrylate coat
with PP screw cap GL32
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 704006
kapacitás
500 mL
átmérő × Ma
80 mm × 195 mm
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)