Fontos dokumentumok
Z153907
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 1,000 mL
Szinonimák:
218055401, Duran Laboratory Bottles
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
Anyagok
borosilicate glass 3.3
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Jellemzők
autoclavable
without cap
kiszerelés
pack of 1 ea
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 21 805 54
Paraméterek
max. pressure (Not for use under pressure)
kapacitás
1,000 mL
átmérő × Ma
101 mm × 225 mm
szerelvény
GL 45 neck thread
Általános leírás
Transparent plastic skin protects bottles from mechanical damage and leakage in case of breakage. Autoclavable to 135°C, but do not use water for cooling in autoclave.
Please note: Cap not included.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
szükséges, de nincs biztosítva
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)