Fontos dokumentumok
Z262900
Sigma-Aldrich
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 16 oz (500 mL), amber, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Szinonimák:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
amber bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Csatlakozó
Joints threaded neck (28-400)
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
WHEATON® W216840
kapacitás
16 oz (500 mL)
átmérő × Ma
75 mm × 168 mm
szín
amber
Általános leírás
Convenience packed with closures attached. Bottles made of Wheaton "900" amber glass or "800" clear soda lime flint glass.
Choice of cap styles:
  • White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
  • Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Tulajdonságok és előnyök
• Manufactured from amber, USP Type III soda-lime glass• The amber glass protects the contents from UV light• Polypropylene caps with choice of liners
Jogi információk
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)