Fontos dokumentumok
Z115118
Sigma-Aldrich
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 5 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 65 mm, pkg of 12 ea
Szinonimák:
Screw-top V-Vials with Sealed Cap
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Jellemzők
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 12 ea
átmérő × Ma
20 mm × 65 mm
térfogat
5 mL
szerelvény
thread for 20-400
Általános leírás
  • Graduated.
  • Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
  • PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Jogi információk
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
cserealkatrész
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)