Fontos dokumentumok
Z115088
Sigma-Aldrich
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 2 mL, thread for 15-415, diam. × H 17 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Jellemzők
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
kiszerelés
pkg of 12 ea
kupakméret
15-415
átmérő × Ma
17 mm × 61 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 15-415
Általános leírás
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type, in order to prevent contamination.
  • Graduated.
  • Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
  • PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Jogi információk
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
cserealkatrész
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)