Elérhetőségeink
Weboldal kisokos
GYIK
Minőség és szabályozás
Számológépek és alkalmazások
Webináriumok
Vissza
Vials, screw-top V-Vials
®
with solid top cap
Products
Termékkategória
vials (5)
Márka
Sigma-Aldrich (3)
Supelco (2)
Átmérő (mm)
Térfogat (ml)
Záródás típus
Szín
Fiolaüveg anyaga
Fiolaüveg színe
Csomagméret
Termékek szűrése
Showing 1-5 of 5
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
Z115118
Vials, screw-top V-Vials
®
with solid top cap,
volume 5 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 65 mm, pkg of 12 ea
Több
Árazás megtekintése
Z115061
Vials, screw-top V-Vials
®
with solid top cap,
volume 1 mL, thread for 13-425, diam. × H 13 mm × 44 mm, pkg of 12 ea
Több
Árazás megtekintése
Z115088
Vials, screw-top V-Vials
®
with solid top cap,
volume 2 mL, thread for 15-415, diam. × H 17 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
Több
Árazás megtekintése
Z115096
Vials, screw-top V-Vials
®
with solid top cap,
volume 3 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 50 mm
Több
Árazás megtekintése
Z115053
Vials, screw-top V-Vials
®
with solid top cap,
volume 0.3 mL, thread for 13-425, diam. × H 13 mm × 35 mm, pkg of 12 ea