27479
Micro-Reaction Vessel, black phenolic hole cap, pkg of 12
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H 26 mm × 72 mm, PTFE/silicone septum, graduations: no
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE/silicone septum
clear glass vial
Jellemzők
closure type black phenolic hole cap
graduations: no
pre-assembled
kiszerelés
pkg of 12 ea
külső átmérő × Ma
26 mm × 72 mm
térfogat
10 mL
szerelvény
thread for 24-400
Related Categories
Általános leírás
Clear Micro Reaction Vessels: Height with cap; depth from septum to bottom of cone.
Amber Micro Reaction Vessels: The height measurement is without the cap. The amber version is not graduated.
Depth from septum to bottom of cone:
Size. . . . . . . . .Depth
0.3 mL. . . . . . .25 mm
1.0 mL. . . . . . .34 mm
2.0 mL. . . . . . .50 mm
3.0 mL. . . . . . .45 mm
5.0 mL. . . . . . .60 mm
10.0 mL . . . . . 69 mm
cserealkatrész
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)