Fontos dokumentumok
W349003
Ethyl stearate
≥97%
Szinonimák:
Ethyl octadecanoate, Stearic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥97%
bp
213-215 °C/15 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens, no known allergens
Érzékszervi
waxy
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?