Fontos dokumentumok
G005077
GC Analysis of Verbenone Enantiomers on Astec® CHIRALDEX B-TA
suitable for GC
About This Item
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
tesztelési paraméterek
column: Astec CHIRALDEX B-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73023AST)
oven: 120 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 2.5 mg/mL
peak 1: S(-)-verbenone
peak 2: R(+)-verbenone
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
pharmaceutical (small molecule)
Analízis megjegyzés
Can reverse elution order by using CHIRALDEX G-TA.
Jogi információk
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Standard
Product No.
Leírás
Árazás
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)