Merck
W444165
Sigma-Aldrich
Jasmolactone
≥95%
Szinonimák:
Petal pyranone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H16O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.23
FEMA-szám:
4441
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
Flavis-szám:
10.040
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
apricot; coconut; jasmine; fruity; floral; peach
grade:
Fragrance grade
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Fragrance grade
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
Teszt
≥95%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
apricot; coconut; jasmine; fruity; floral; peach
SMILES string
O1C(CCCC1=O)CC\C=C\C
InChI
1S/C10H16O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h2-3,9H,4-8H2,1H3/b3-2+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBCMACYORPIYNY-NSCUHMNNSA-N
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)